2-Methoxy-3-methylpyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR913222-1G OR913222-250MG
APOSOR913222-1GEA 108 EUR InStock
APOSOR913222-1G APOSOR913222-250MG
2-Methoxy-3-methylpyridine 95%
2-Methoxy-3-methylpyridine
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,152 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07367922
Numéro CAS: 19230-59-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité