Ethyl tetrahydro-2-furoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl tetrahydrofuran-2-carboxylate
OR913297-5G
APOSOR913297-5GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR913297-5G
Ethyl tetrahydro-2-furoate 95%
Ethyl tetrahydro-2-furoate
Formule: C₇H₁₂O₃
MW: 144,168 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08063871
Numéro CAS: 16874-34-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité