2-Chloro-5-ethoxypyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR913408-1G OR913408-250MG
APOSOR913408-1GEA 177 EUR InStock
APOSOR913408-1G APOSOR913408-250MG
2-Chloro-5-ethoxypyridine 95%
2-Chloro-5-ethoxypyridine
Formule: C₇H₈ClNO
MW: 157,598 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835252
Numéro CAS: 856851-48-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité