1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-3-phenyl-1H-pyrazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR9136-1G OR9136-250MG
APOSOR9136-1GEA 296 EUR InStock
APOSOR9136-1G APOSOR9136-250MG
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-3-phenyl-1H-pyrazole 95%
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-3-phenyl-1H-pyrazole
Formule: C₁₂H₁₅N₃
MW: 201,268 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08271945
Numéro CAS: 864068-98-4
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité