(R)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR913611-1G OR913611-250MG
APOSOR913611-1GEA 178 EUR InStock
APOSOR913611-1G APOSOR913611-250MG
(R)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid 95%
(R)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₈O₄
MW: 180,157 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00239407
Numéro CAS: 70918-53-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité