(R)-3-(4-Chlorophenyl)-β-alaninol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3R)-3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propan-1-ol
OR913669-1G OR913669-250MG
APOSOR913669-1GEA 877 EUR InStock
APOSOR913669-1G APOSOR913669-250MG
(R)-3-(4-Chlorophenyl)-β-alaninol 97%
(R)-3-(4-Chlorophenyl)-β-alaninol
Formule: C₉H₁₂ClNO
MW: 185,651 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784070
Numéro CAS: 1213362-28-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité