(R)-3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR913679-1G OR913679-500MG OR913679-5G
APOSOR913679-1GEA 257 EUR InStock
APOSOR913679-1G APOSOR913679-500MG APOSOR913679-5G
(R)-3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318245
Numéro CAS: 131690-57-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité