(S)-4-Boc-2-(aminomethyl)morpholine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-tert-Butyl 2-(aminomethyl)morpholine-4-carboxylate
OR914006-1G OR914006-250MG
APOSOR914006-1GEA 97.3 EUR InStock
APOSOR914006-1G APOSOR914006-250MG
(S)-4-Boc-2-(aminomethyl)morpholine 97%
(S)-4-Boc-2-(aminomethyl)morpholine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₃
MW: 216,277 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11707017
Numéro CAS: 879403-42-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité