L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
(S)-Tetrahydro-2H-pyran-3-amine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR914019-1G OR914019-250MG
APOSOR914019-1GEA 206 EUR InStock
APOSOR914019-1G APOSOR914019-250MG
(S)-Tetrahydro-2H-pyran-3-amine hydrochloride 95%
(S)-Tetrahydro-2H-pyran-3-amine hydrochloride
Formule: C₅H₁₁NO·ClH
MW: 137.608 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09056862
Numéro CAS: 1071829-81-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité