[4-(Propan-2-yloxy)phenyl]methanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR914059-1G OR914059-5G
APOSOR914059-1GEA 248 EUR InStock
APOSOR914059-1G APOSOR914059-5G
[4-(Propan-2-yloxy)phenyl]methanol 97%
[4-(Propan-2-yloxy)phenyl]methanol
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,217 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06202646
Numéro CAS: 82657-71-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité