1-(1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridin-3-yl)ethanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR914064-1G OR914064-250MG
APOSOR914064-1GEA 886 EUR InStock
APOSOR914064-1G APOSOR914064-250MG
1-(1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridin-3-yl)ethanone 95%
1-(1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridin-3-yl)ethanone
Formule: C₉H₈N₂O
MW: 160,173 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09834630
Numéro CAS: 460053-62-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité