1-BOC-4-CBZ-2-(Hydroxymethyl)piperazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-O-Benzyl 1-O-tert-butyl 2-(hydroxymethyl)piperazine-1,4-dicarboxylate, 4-Benzyl 1-tert-butyl 2-(hydroxymethyl)piperazine-1,4-dicarboxylate
OR914186-1G OR914186-250MG
APOSOR914186-1GEA 763 EUR InStock
APOSOR914186-1G APOSOR914186-250MG
1-BOC-4-CBZ-2-(Hydroxymethyl)piperazine 95%
1-BOC-4-CBZ-2-(Hydroxymethyl)piperazine
Formule: C₁₈H₂₆N₂O₅
MW: 350,409 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17676397
Numéro CAS: 557056-07-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité