2-Isopropyl-2H-3-thiazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR914221-1G OR914221-5G
APOSOR914221-1GEA 168 EUR InStock
APOSOR914221-1G APOSOR914221-5G
2-Isopropyl-2H-3-thiazole 98%
2-Isopropyl-2H-3-thiazole
Formule: C₆H₉NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02181138
Numéro CAS: 15679-10-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité