2-Bromo-5-cyano-4-picoline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR914313-5G
APOSOR914313-5GEA 235 EUR InStock
APOSOR914313-5G
2-Bromo-5-cyano-4-picoline 95%
2-Bromo-5-cyano-4-picoline
Formule: C₇H₅BrN₂
MW: 197,032 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09839265
Numéro CAS: 1003711-35-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité