2-Bromo-5-cyano-6-picoline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromo-2-methylnicotinonitrile
OR914314-1G OR914314-5G
APOSOR914314-1GEA 133 EUR InStock
APOSOR914314-1G APOSOR914314-5G
2-Bromo-5-cyano-6-picoline 97%
2-Bromo-5-cyano-6-picoline
Formule: C₇H₅BrN₂
MW: 197,032 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09839266
Numéro CAS: 1003711-39-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité