t-Butyl 2-(4-bromophenylsulphonamido)ethylcarbamate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-(2-BOC-Aminoethyl)-4-bromobenzenesulphonamide, tert-Butyl (2-(4-bromophenylsulphonamido)ethyl)carbamate
OR914431-1G OR914431-25G OR914431-5G
APOSOR914431-1GEA 22 EUR InStock
APOSOR914431-1G APOSOR914431-25G APOSOR914431-5G
t-Butyl 2-(4-bromophenylsulphonamido)ethylcarbamate 98%
t-Butyl 2-(4-bromophenylsulphonamido)ethylcarbamate
Formule: C₁₃H₁₉BrN₂O₄S
MW: 379.27 g/mol
Point de fusion: 123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659915
Numéro CAS: 310480-85-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité