1-Bromo-2-methyl-4-(methylsulphonyl)benzene 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR914495-1G OR914495-5G
APOSOR914495-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR914495-1G APOSOR914495-5G
1-Bromo-2-methyl-4-(methylsulphonyl)benzene 96%
1-Bromo-2-methyl-4-(methylsulphonyl)benzene
Formule: C₈H₉BrO₂S
MW: 249,125 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22549330
Numéro CAS: 99769-28-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité