4-(Cyclopropylmethoxy)aniline hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR914497-10G OR914497-1G OR914497-5G
APOSOR914497-10GEA 806 EUR InStock
APOSOR914497-10G APOSOR914497-1G APOSOR914497-5G
4-(Cyclopropylmethoxy)aniline hydrochloride 98%
4-(Cyclopropylmethoxy)aniline hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃NO·ClH
MW: 199,677 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15200817
Numéro CAS: 1158573-73-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité