2-Methoxy-3-methylnaphthalene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR914701-1G OR914701-5G
APOSOR914701-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR914701-1G APOSOR914701-5G
2-Methoxy-3-methylnaphthalene 98%
2-Methoxy-3-methylnaphthalene
Formule: C₁₂H₁₂O
MW: 172,223 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17012351
Numéro CAS: 61873-80-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité