2-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916232-1G OR916232-5G
APOSOR916232-1GEA 97.4 EUR InStock
APOSOR916232-1G APOSOR916232-5G
2-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde 98%
2-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde
Formule: C₅H₃ClOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08694817
Numéro CAS: 14345-98-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité