4-(Pyridin-2-yl)phenol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916258-10G OR916258-5G OR916258-25G
APOSOR916258-10GEA 137 EUR InStock
APOSOR916258-10G APOSOR916258-5G APOSOR916258-25G
4-(Pyridin-2-yl)phenol 98%
4-(Pyridin-2-yl)phenol
Formule: C₁₁H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00464189
Numéro CAS: 51035-40-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité