4-Methyl-8-hydroxyquinoline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methylquinolin-8-ol
OR916329-1G OR916329-250MG
APOSOR916329-1GEA 177 EUR InStock
APOSOR916329-1G APOSOR916329-250MG
4-Methyl-8-hydroxyquinoline 95%
4-Methyl-8-hydroxyquinoline
Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159,185 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02170459
Numéro CAS: 3846-73-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité