1,5-Dimethyl-4-nitro-1H-imidazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916413-1G OR916413-5G
APOSOR916413-1GEA 232 EUR InStock
APOSOR916413-1G APOSOR916413-5G
1,5-Dimethyl-4-nitro-1H-imidazole 95%
1,5-Dimethyl-4-nitro-1H-imidazole
Formule: C₅H₇N₃O₂
MW: 141,128 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01721572
Numéro CAS: 7464-68-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité