3,4'-Dihydroxypropiophenone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916419-1G OR916419-250MG
APOSOR916419-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR916419-1G APOSOR916419-250MG
3,4'-Dihydroxypropiophenone 95%
3,4'-Dihydroxypropiophenone
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,174 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24688528
Numéro CAS: 53170-93-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité