Indoline-5-carboxylic acid hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916518-1G OR916518-250MG
APOSOR916518-1GEA 806 EUR InStock
APOSOR916518-1G APOSOR916518-250MG
Indoline-5-carboxylic acid hydrochloride 95%
Indoline-5-carboxylic acid hydrochloride
Formule: C₉H₉NO₂·ClH
MW: 199,634 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09971545
Numéro CAS: 1171876-52-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité