2-Chlorooxazolo[5,4-b]pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR916520-250MG OR916520-1G
APOSOR916520-250MGEA 212 EUR InStock
APOSOR916520-250MG APOSOR916520-1G
2-Chlorooxazolo[5,4-b]pyridine 97%
2-Chlorooxazolo[5,4-b]pyridine
Formule: C₆H₃ClN₂O
MW: 154,554 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD18802457
Numéro CAS: 159870-95-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité