4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)thiophene-2-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916631-1G OR916631-250MG
APOSOR916631-1GEA 400 EUR InStock
APOSOR916631-1G APOSOR916631-250MG
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)thiophene-2-carbaldehyde 95%
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)thiophene-2-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₁₃NOS
MW: 195,281 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06803374
Numéro CAS: 893745-81-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité