4-Chloro-2,3-dihydropyridazin-3-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloropyridazin-3-ol
OR916662-5G
APOSOR916662-5GEA 161 EUR InStock
APOSOR916662-5G
4-Chloro-2,3-dihydropyridazin-3-one
4-Chloro-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formule: C₄H₃ClN₂O
MW: 130,532 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062119
Numéro CAS: 1677-79-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité