5-Chloro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916683-1G OR916683-250MG
APOSOR916683-1GEA 217 EUR InStock
APOSOR916683-1G APOSOR916683-250MG
5-Chloro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
5-Chloro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₄H₃ClN₂O₂
MW: 146,532 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09608056
Numéro CAS: 881668-70-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité