Methyl 4-cyano-2-methylbenzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916717-1G OR916717-5G
APOSOR916717-1GEA 78.6 EUR InStock
APOSOR916717-1G APOSOR916717-5G
Methyl 4-cyano-2-methylbenzoate 95%
Methyl 4-cyano-2-methylbenzoate
Formule: C₁₀H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18399110
Numéro CAS: 103261-67-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité