1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916846-1G OR916846-5G
APOSOR916846-1GEA 112 EUR InStock
APOSOR916846-1G APOSOR916846-5G
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid 96%
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,212 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001741
Numéro CAS: 53440-12-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité