N,N-Dipropylpyridin-4-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916862-1G OR916862-250MG
APOSOR916862-1GEA 287 EUR InStock
APOSOR916862-1G APOSOR916862-250MG
N,N-Dipropylpyridin-4-amine 95%
N,N-Dipropylpyridin-4-amine
Formule: C₁₁H₁₈N₂
MW: 178,274 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12913578
Numéro CAS: 69008-70-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité