3,4-Dibromobenzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR917118-10G OR917118-1G OR917118-5G
APOSOR917118-10GEA 271 EUR InStock
APOSOR917118-10G APOSOR917118-1G APOSOR917118-5G
3,4-Dibromobenzoic acid 97%
3,4-Dibromobenzoic acid
Formule: C₇H₄Br₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00094403
Numéro CAS: 619-03-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité