sec-Butyl chloroformate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR917261-1G OR917261-25G OR917261-5G
APOSOR917261-1GEA 145 EUR InStock
APOSOR917261-1G APOSOR917261-25G APOSOR917261-5G
sec-Butyl chloroformate 95%
sec-Butyl chloroformate
Formule: C₅H₉ClO₂
MW: 136,577 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043796
Numéro CAS: 17462-58-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité