Thieno[2,3-c]pyridine-2-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR917276-1G OR917276-250MG
APOSOR917276-1GEA 649 EUR InStock
APOSOR917276-1G APOSOR917276-250MG
Thieno[2,3-c]pyridine-2-carbaldehyde 95%
Thieno[2,3-c]pyridine-2-carbaldehyde
Formule: C₈H₅NOS
MW: 163,196 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052828
Numéro CAS: 203922-18-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité