6-Chloro-4-nitro-1H-indazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR917449-1G OR917449-250MG
APOSOR917449-1GEA 127 EUR InStock
APOSOR917449-1G APOSOR917449-250MG
6-Chloro-4-nitro-1H-indazole 95%
6-Chloro-4-nitro-1H-indazole
Formule: C₇H₄ClN₃O₂
MW: 197,579 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781380
Numéro CAS: 885519-50-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité