4-Chloro-2-oxoindoline-3-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR917736-1G OR917736-250MG
APOSOR917736-1GEA 806 EUR InStock
APOSOR917736-1G APOSOR917736-250MG
4-Chloro-2-oxoindoline-3-carbaldehyde 95%
4-Chloro-2-oxoindoline-3-carbaldehyde
Formule: C₉H₆ClNO₂
MW: 195,602 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20502958
Numéro CAS: 23872-23-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité