4-Methylbenzoyl cyanide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR917809-1G OR917809-250MG
APOSOR917809-1GEA 328 EUR InStock
APOSOR917809-1G APOSOR917809-250MG
4-Methylbenzoyl cyanide 95%
4-Methylbenzoyl cyanide
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,158 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00182410
Numéro CAS: 14271-73-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité