2,7-Diazaspiro[4.5]decan-3-one 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR917833-100MG OR917833-250MG
APOSOR917833-100MGEA 108 EUR InStock
APOSOR917833-100MG APOSOR917833-250MG
2,7-Diazaspiro[4.5]decan-3-one 95+%
2,7-Diazaspiro[4.5]decan-3-one
Formule: C₈H₁₄N₂O
MW: 154,21 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12406549
Numéro CAS: 1158750-89-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité