trans-4-(Acetamidomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR917890-1G OR917890-5G
APOSOR917890-1GEA 222 EUR InStock
APOSOR917890-1G APOSOR917890-5G
trans-4-(Acetamidomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
trans-4-(Acetamidomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00626152
Numéro CAS: 20704-66-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité