2,5-Dichlorobenzyl cyanide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR917907-25G OR917907-100G
APOSOR917907-25GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR917907-25G APOSOR917907-100G
2,5-Dichlorobenzyl cyanide 98%
2,5-Dichlorobenzyl cyanide
Formule: C₈H₅Cl₂N
MW: 186,038 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02671209
Numéro CAS: 3218-50-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité