2,7-Naphthyridine-4-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR917996-1G OR917996-250MG OR917996-5G OR917996-2G OR917996-10G
APOSOR917996-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR917996-1G APOSOR917996-250MG APOSOR917996-5G APOSOR917996-2G APOSOR917996-10G
2,7-Naphthyridine-4-carbaldehyde 95%
2,7-Naphthyridine-4-carbaldehyde
Formule: C₉H₆N₂O
MW: 158,157 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD15526648
Numéro CAS: 10273-40-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité