5-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR918002-1G OR918002-250MG
APOSOR918002-1GEA 221 EUR InStock
APOSOR918002-1G APOSOR918002-250MG
5-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
5-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,157 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06804528
Numéro CAS: 3414-19-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité