L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
N-Ethyl-N-(2-piperidinylmethyl)ethanamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR918055-1G OR918055-250MG
APOSOR918055-1GEA 806 EUR InStock
APOSOR918055-1G APOSOR918055-250MG
N-Ethyl-N-(2-piperidinylmethyl)ethanamine 95%
N-Ethyl-N-(2-piperidinylmethyl)ethanamine
Formule: C₁₀H₂₂N₂
MW: 170.295 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085578
Numéro CAS: 64168-09-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité