3-(N-Phenyl-N-methyl)aminoacrolein 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Methyl(phenyl)amino)acrylaldehyde
OR918466-1G OR918466-5G
APOSOR918466-1GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR918466-1G APOSOR918466-5G
3-(N-Phenyl-N-methyl)aminoacrolein 98%
3-(N-Phenyl-N-methyl)aminoacrolein
Formule: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190652
Numéro CAS: 14189-82-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité