5-Methoxy-2-methylphenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR918494-1G OR918494-5G
APOSOR918494-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR918494-1G APOSOR918494-5G
5-Methoxy-2-methylphenol 95%
5-Methoxy-2-methylphenol
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,164 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12405727
Numéro CAS: 20734-74-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité