Inositol hexaphosphoric acid dipotassium salt 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR918503-100G OR918503-500G
APOSOR918503-100GEA 125 EUR InStock
APOSOR918503-100G APOSOR918503-500G
Inositol hexaphosphoric acid dipotassium salt 98%
Inositol hexaphosphoric acid dipotassium salt
Formule: C₆H₁₆O₂₄P₆·2K
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133773
Numéro CAS: 129832-03-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité