1-(3-(tert-Butyl)phenyl)ethanone 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR918581-1G OR918581-5G
APOSOR918581-1GEA 31.9 EUR InStock
APOSOR918581-1G APOSOR918581-5G
1-(3-(tert-Butyl)phenyl)ethanone 96%
1-(3-(tert-Butyl)phenyl)ethanone
Formule: C₁₂H₁₆O
MW: 176.255 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11113485
Numéro CAS: 6136-71-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité