4-Methoxy-2,2-dimethyl-4-oxobutanoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR918807-1G OR918807-250MG
APOSOR918807-1GEA 864 EUR InStock
APOSOR918807-1G APOSOR918807-250MG
4-Methoxy-2,2-dimethyl-4-oxobutanoic acid 95%
4-Methoxy-2,2-dimethyl-4-oxobutanoic acid
Formule: C₇H₁₂O₄
MW: 160,168 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16619681
Numéro CAS: 54043-71-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité