1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR918813-100MG OR918813-250MG
APOSOR918813-100MGEA 88.6 EUR InStock
APOSOR918813-100MG APOSOR918813-250MG
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride 95+%
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride
Formule: C₈H₁₃NO₂·ClH
MW: 191,655 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13193037
Numéro CAS: 133382-42-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité